Imprimer
Cumène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
110630010 110630025
ACRO110630010EA 39.5 EUR
ACRO110630010 ACRO110630025
Cumène 98%
Cumène
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0,862 g/cm³
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008881
Numéro CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
ONU: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %