tert-Butylbenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A12378.AK
A12378.AU
A12378.AKEA
35.8
EUR
A12378.AK
A12378.AU
tert-Butylbenzène ≥99%
tert-Butylbenzène
Purity: 99%
CAS No.: 98-06-6
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4920
Odour: Characteristic
Melting Point: -58°
Boiling Point: 168-169°
Beilstein Reference: 1421537
Merck Reference: 14,1551
UN No.: 2709
MDL No.: MFCD00008816
Formule:
C₁₀H₁₄ Point d'ébullition: 168…169 °C Point de fusion: –58 °C Densité: 0.867 Point d'éclair: 34 °C (93 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008816 Numéro CAS: 98-06-6 EINECS: 202-632-4 ONU: 2709 ADR: 3,III Merck Index: 14,1551 |