Imprimer
4-tert-Butylphénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15871.0C A15871.0E A15871.36
A15871.0CEA 294 EUR
A15871.0C A15871.0E A15871.36
4-tert-Butylphénol ≥99%
4-tert-Butylphénol
Purity: 99%
CAS No.: 98-54-4
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Powder or lumps
Density: 0.908
Appearance: White to pale cream
Odour: Phenol-like
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 1817334
Merck Reference: 14,1585
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002367
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 236…238 °C
Point de fusion: 97…101 °C
Densité: 0.908
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002367
Numéro CAS: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1585