Imprimer
3-tert-Butylphénol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
154380250 154381000 154380010
ACRO154380250EA 105 EUR
ACRO154380250 ACRO154381000 ACRO154380010
3-tert-Butylphénol 99+%
3-tert-Butylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 125…130 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002300
Numéro CAS: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure