Imprimer
Tubes à essai
Fournisseur: RATIOLAB
3514030 3514040 3714010 3514031 3014030
RATI3514030EA 29.2 EUR
RATI3514030 RATI3514040 RATI3714010 RATI3514031 RATI3014030
Tubes à essai
Tubes Tubes à essais
PS transparent ou PP translucide.
  • PS: Bonne résistance thermique. PP : très bonne résistance thermique, autoclavable
  • PS: Bonne résistance chimique. PP : Très bonne résistance chimique
  • Robustes, économiques
Tubes universels pour différentes applications.