Imprimer
3-Isopropylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0433-25ML I0433-500ML
TCIAI0433-25MLEA 29.7 EUR
TCIAI0433-25ML TCIAI0433-500ML
3-Isopropylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Isopropylaniline
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,9526 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092918
Numéro CAS: 5369-16-4
EINECS: 202-797-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02647
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c54357facb655314dd02ef303337c7c0fc90730&vid=9c54357facb655314dd02ef303337c7c0fc90730&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %