Imprimer
4-Isopropylaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14646.14 A14646.22
A14646.14EA 54.8 EUR
A14646.14 A14646.22
4-Isopropylaniline ≥99%
4-Isopropylaniline
Purity: 99%
CAS No.: 99-88-7
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5430
Melting Point: -63°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1930544
Merck Reference: 14,2620
MDL No.: MFCD00007900
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 226…228 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,989
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007900
Numéro CAS: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
ONU: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2620