4-Isopropylaniline 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
p-Cumidine, 4-Aminocumene
174530500
174530100
ACRO174530500EA
58.7
EUR
ACRO174530500
ACRO174530100
4-Isopropylaniline 99%
4-Isopropylaniline
Formule:
C₉H₁₃N MW: 135.21 g/mol Point d'ébullition: 226 Point de fusion: –63 °C Densité: 0.989 g/cm³ Point d'éclair: 92 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007900 Numéro CAS: 99-88-7 EINECS: 202-797-2 ONU: 2735 ADR: 8 II Merck Index: 13,02647 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light brown to red-brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |