Imprimer
2-Éthylaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
118050010 118050050 118052500
ACRO118050010EA 149 EUR
ACRO118050010 ACRO118050050 ACRO118052500
2-Éthylaniline 98%
2-Éthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007751
Numéro CAS: 578-54-1
EINECS: 209-424-2
ONU: 2273
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
KMnO4-reducing substance Passes test