2-Isopropylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A14671.14
A14671.22
A14671.36
A14671.14EA
34.5
EUR
A14671.14
A14671.22
A14671.36
2-Isopropylaniline ≥97%
2-Isopropylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 643-28-7
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5485
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 636283
MDL No.: MFCD00007720
Formule:
C₉H₁₃N Point d'ébullition: 214…216 °C Densité: 0,966 Point d'éclair: 95 °C (203 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007720 Numéro CAS: 643-28-7 EINECS: 211-397-7 |