Imprimer
Récipients, col large, ronds, avec bouchon à vis
Fournisseur: BURKLE
6282-2000 6282-1000 6282-0500 6282-0100 6282-0250 6282-0750 6282-1500
BURK6282-2000EA 12 EUR
BURK6282-2000 BURK6282-1000 BURK6282-0500 BURK6282-0100 BURK6282-0250 BURK6282-0750 BURK6282-1500
Récipients, col large, ronds, avec bouchon à vis
Pots Pots à usage général
PEHD translucide
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance à la température
  • Couvercle à vis en PP avec joint en PE
Son ouverture large est idéale pour le stockage ou le transport de poudres et de granules.