Imprimer
Benzylamine 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-Aminotoluene
105851000 105855000 105850025 105850100
ACRO105851000EA 37.7 EUR
ACRO105851000 ACRO105855000 ACRO105850025 ACRO105850100
Benzylamine 99%, pur
Benzylamine
Formule: (C₆H₅)CH₂NH₂
Point d'ébullition: 182…185 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008106
Numéro CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %