Imprimer
4-Iodotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Iodo-4-methylbenzene
133940100 133940500 133941000
ACRO133940100EA 39.5 EUR
ACRO133940100 ACRO133940500 ACRO133941000
4-Iodotoluène 98%
4-Iodotoluène
Formule: C₇H₇I
Point d'ébullition: 211.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…36 °C
Densité: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001059
Numéro CAS: 624-31-7
EINECS: 210-841-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N