Imprimer
3-Iodotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Iodo-3-methylbenzene
A10999.18 A10999.22 A10999.30
A10999.18EA 77.4 EUR
A10999.18 A10999.22 A10999.30
3-Iodotoluène ≥99%
3-Iodotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 625-95-6
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.6040
Melting Point: -27°
Boiling Point: 80-82°/10mm
Beilstein Reference: 1903634
MDL No.: MFCD00001050
Formule: C₇H₇I
Point d'ébullition: 80…82 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.698
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001050
Numéro CAS: 625-95-6
EINECS: 210-918-5