Imprimer
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
L15766.03 L15766.06
L15766.03EA 31.8 EUR
L15766.03 L15766.06
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 402-54-0
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 81-83°/10mm
UN No.: 3431
MDL No.: MFCD00007358
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Point d'ébullition: 81…83 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007358
Numéro CAS: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
ONU: 3431
ADR: 6.1,II