3-Fluoro-4-nitrotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A10840.06
A10840.14
A10840.06EA
32.6
EUR
A10840.06
A10840.14
3-Fluoro-4-nitrotoluène ≥99%
3-Fluoro-4-nitrotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 446-34-4
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 51-55°
Boiling Point: 97-98°/3mm
Beilstein Reference: 2502584
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007053
Formule:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol Point d'ébullition: 97…98 °C (3 mmHg) Point de fusion: 51…55 °C Densité: 1.438 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007053 Numéro CAS: 446-34-4 EINECS: 207-166-5 ONU: 2811 ADR: 6.1 III |