Imprimer
(4-Fluorophényl)acétone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorophenylacetone
L11720.03 L11720.06
L11720.03EA 34.2 EUR
L11720.03 L11720.06
(4-Fluorophényl)acétone ≥99%
(4-Fluorophényl)acétone
Purity: 99%
CAS No.: 459-03-0
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4958
Boiling Point: 106-107°/18mm
Beilstein Reference: 1936697
MDL No.: MFCD00000362
Formule: C₉H₉FO
Point d'ébullition: 106…107 °C (18 mmHg)
Densité: 1.11
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000362
Numéro CAS: 459-03-0
EINECS: 207-284-7