α,α,α,4-Tétrafluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
A13377.06
A13377.14
A13377.06EA
55.3
EUR
A13377.06
A13377.14
α,α,α,4-Tétrafluorotoluène ≥98%
α,α,α,4-Tétrafluorotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 402-44-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -42°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 1909390
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000399
Formule:
C₇H₄F₄ Point d'ébullition: 103…105 °C Point de fusion: –42 °C Densité: 1.295 Point d'éclair: 10 °C (50 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000399 Numéro CAS: 402-44-8 EINECS: 206-944-1 ONU: 1993 ADR: 3,II |