Imprimer
α,α,α,2-Tétrafluorotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A18095.06 A18095.14 A18095.22
A18095.06EA 30.3 EUR
A18095.06 A18095.14 A18095.22
α,α,α,2-Tétrafluorotoluène ≥99%
α,α,α,2-Tétrafluorotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 392-85-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -49°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 2046638
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000374
Formule: C₇H₄F₄
Point d'ébullition: 114…115 °C
Point de fusion: –49 °C
Densité: 1,293
Point d'éclair: 17 °C (62 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000374
Numéro CAS: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
ONU: 1993
ADR: 3,II