2,6-Difluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1,3-Difluoro-2-methylbenzene
B25076.06
B25076.14
B25076.06EA
37.7
EUR
B25076.06
B25076.14
2,6-Difluorotoluène ≥98%
2,6-Difluorotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 443-84-5
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4528
Odour: Aromatic
Boiling Point: 112-115°
Beilstein Reference: 1932656
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00043898
Formule:
C₇H₆F₂ Point d'ébullition: 112…115 °C Densité: 1.130 Point d'éclair: 10 °C (50 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043898 Numéro CAS: 443-84-5 ONU: 2388 ADR: 3,II |