Imprimer
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L06623.14 L06623.22
L06623.14EA 32.1 EUR
L06623.14 L06623.22
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥98%
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 777-37-7
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 2216169
MDL No.: MFCD00007296
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: ∼22 °C
Densité: 1,547
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007296
Numéro CAS: 777-37-7
EINECS: 212-287-1