Imprimer
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11488.0E A11488.22 A11488.36
A11488.0EEA 518 EUR
A11488.0E A11488.22 A11488.36
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène ≥98%
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 121-17-5
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4900
Melting Point: -3°
Boiling Point: 221-223°
Beilstein Reference: 523986
UN No.: 2307
MDL No.: MFCD00007084
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Point d'ébullition: 221…223 °C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,535
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007084
Numéro CAS: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
ONU: 2307
ADR: 6.1,II