Imprimer
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
A15154.0E A15154.22 A15154.36
A15154.0EEA 281 EUR
A15154.0E A15154.22 A15154.36
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98%
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 98-56-6
Molecular Formula: C7H4ClF3
Formula Weight: 180.56
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -36°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 510203
Merck Reference: 14,2126
UN No.: 2234
MDL No.: MFCD00000627
Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180.56 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C
Point de fusion: –36 °C
Densité: 1.346
Point d'éclair: 47 °C (116 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000627
Numéro CAS: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
ONU: 2234
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02145