Imprimer
2-Chloro-4-fluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20278.14 B20278.22 B20278.36
B20278.14EA 33.1 EUR
B20278.14 B20278.22 B20278.36
2-Chloro-4-fluorotoluène ≥98%
2-Chloro-4-fluorotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 452-73-3
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Aromatic
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1931690
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000572
Formule: C₇H₆ClF
Point d'ébullition: 154…156 °C
Densité: 1,198
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000572
Numéro CAS: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
ONU: 1993
ADR: 3,III