α-Chloro-p-fluorotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 352-11-4
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 742272
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000913
Formule:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Point d'ébullition: 185 °C Point de fusion: –18 °C Densité: 1.214 Point d'éclair: 69 °C (156 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000913 Numéro CAS: 352-11-4 EINECS: 206-516-4 ONU: 3265 ADR: 8 II |