Imprimer
α,4-Dichlorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
A14696.0B A14696.0I A14696.14 A14696.30
A14696.0BEA 158 EUR
A14696.0B A14696.0I A14696.14 A14696.30
α,4-Dichlorotoluène ≥98%
α,4-Dichlorotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 104-83-6
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5575
Odour: Pungent
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 471558
UN No.: 3427
MDL No.: MFCD00000914
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Point d'ébullition: 220…221 °C
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 1.275
Point d'éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000914
Numéro CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
ONU: 3427
ADR: 6.1 III