Imprimer
α,4-Dichlorotoluène 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
150240050 150242500 150240010
ACRO150240050EA 32.1 EUR
ACRO150240050 ACRO150242500 ACRO150240010
α,4-Dichlorotoluène 99+%
α,4-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 27…28 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000914
Numéro CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
ONU: 3427
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥28 °C
GC ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride