α,2,5-Trichlorotoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,5-Dichlorobenzyl chloride, 1,4-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-2,5-dichlorobenzene
L07506.06
L07506.14
L07506.06EA
91.9
EUR
L07506.06
L07506.14
α,2,5-Trichlorotoluène ≥97%
α,2,5-Trichlorotoluène
Purity: 97%
CAS No.: 2745-49-5
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Refractive Index: 1.5755
Odour: Pungent
Boiling Point: 121-124°/14mm
Beilstein Reference: 637802
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00035818
Formule:
C₇H₅Cl₃ Point d'ébullition: 121…124 °C (14 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00035818 Numéro CAS: 2745-49-5 EINECS: 220-382-4 ONU: 3265 ADR: 8,II |