Imprimer
α,2,4-Trichlorotoluène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene
134390050 134391000 134395000
ACRO134390050EA 35 EUR
ACRO134390050 ACRO134391000 ACRO134395000
α,2,4-Trichlorotoluène 99%
α,2,4-Trichlorotoluène
Formule: C₇H₅Cl₃
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2.7 °C
Densité: 1.4 g/cm³
Point d'éclair: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000895
Numéro CAS: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)