Imprimer
2,6-Dichlorotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
B24463.14 B24463.22 B24463.36
B24463.14EA 29 EUR
B24463.14 B24463.22 B24463.36
2,6-Dichlorotoluène ≥99%
2,6-Dichlorotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 118-69-4
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 2°
Boiling Point: 196-203°
Beilstein Reference: 1907194
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000576
Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 196…203 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.254
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000576
Numéro CAS: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
ONU: 3082
ADR: 9,III