Imprimer
2,6-Dichlorotoluène 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
113791000 113795000 113790025
ACRO113791000EA 62.9 EUR
ACRO113791000 ACRO113795000 ACRO113790025
2,6-Dichlorotoluène 99+%
2,6-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 196…203 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000576
Numéro CAS: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %