Imprimer
2,3-Dichlorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11206.14 A11206.18 A11206.22
A11206.14EA 82 EUR
A11206.14 A11206.18 A11206.22
2,3-Dichlorotoluène ≥98%
2,3-Dichlorotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 32768-54-0
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 4°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 2412384
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000546
Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 207…208 °C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,229
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000546
Numéro CAS: 32768-54-0
EINECS: 251-203-8
ONU: 3082
ADR: 9,III