Benzyle chlorure 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
405090010
405092500
405090050
405090025
ACRO405090010EA
44.7
EUR
ACRO405090010
ACRO405092500
ACRO405090050
ACRO405090025
Benzyle chlorure 99% stabilisé
Benzyle chlorure
Formule:
(C₆H₅)CH₂Cl Point d'ébullition: 179,3 °C (1013 hPa) Point de fusion: –39 °C Densité: 1,1 g/cm³ Point d'éclair: 67 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000889 Numéro CAS: 100-44-7 EINECS: 202-853-6 ONU: 1738 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,01131 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 0.25 % propylene oxide |