Imprimer
Ethyle acétate 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
84532.550EA 2088 EUR
84532.550 84532.460 84532.950
Ethyle acétate 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Water Max. 0.02 %
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable