Imprimer
Acide 2-hydroxy-m-toluique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
L15825.14 L15825.22
L15825.14EA 19.8 EUR
L15825.14 L15825.22
Acide 2-hydroxy-m-toluique ≥99%
Acide 2-hydroxy-m-toluique
Purity: 99%
CAS No.: 83-40-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 163-167°
Beilstein Reference: 2086811
Merck Reference: 14,2581
MDL No.: MFCD00002448
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 293
Point de fusion: 163…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002448
Numéro CAS: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609