Acide 3-nitro-p-toluique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A11650.22
A11650.36
A11650.22EA
66.1
EUR
A11650.22
A11650.36
Acide 3-nitro-p-toluique 99%
Acide 3-nitro-p-toluique
Purity: 99%
CAS No.: 96-98-0
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1874411
Formule:
C₈H₇NO₄ Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa) Point de fusion: 188…190 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007174 Numéro CAS: 96-98-0 EINECS: 202-549-3 |