Imprimer
Acide 6-nitro-m-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitro-5-methylbenzoic acid, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
L06594.06 L06594.14
L06594.06EA 55.5 EUR
L06594.06 L06594.14
Acide 6-nitro-m-toluique ≥98%
Acide 6-nitro-m-toluique
Purity: 98+%
CAS No.: 3113-72-2
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 133-137°
Beilstein Reference: 1959031
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Point d'ébullition: 364
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007368
Numéro CAS: 3113-72-2
EINECS: 221-481-5