Imprimer
Acide méthyl-3-nitro-2-benzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B25682.14 B25682.22
B25682.14EA 27.4 EUR
B25682.14 B25682.22
Acide méthyl-3-nitro-2-benzoïque ≥98%
Acide méthyl-3-nitro-2-benzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 5437-38-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 219-223°
MDL No.: MFCD00007180
Formule: C₈H₇NO₄
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 219…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007180
Numéro CAS: 5437-38-7
EINECS: 226-610-9