Acide 3-amino-o-toluique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Amino-2-methylbenzoic acid
B24947.06
B24947.14
B24947.06EA
34.4
EUR
B24947.06
B24947.14
Acide 3-amino-o-toluique 98%
Acide 3-amino-o-toluique
Purity: 98%
CAS No.: 52130-17-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 2803090
Formule:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Point d'ébullition: 347 Point de fusion: 185…188 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075026 Numéro CAS: 52130-17-3 |