Imprimer
Acide 6-méthylanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
A15187.06 A15187.14 A15187.22
A15187.06EA 79.8 EUR
A15187.06 A15187.14 A15187.22
Acide 6-méthylanthranilique 98%
Acide 6-méthylanthranilique
Purity: 98%
CAS No.: 4389-50-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 127° dec.
Beilstein Reference: 2803391
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 315
Point de fusion: ∼ 127 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007809
Numéro CAS: 4389-50-8