Imprimer
Acide 5-méthylanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
160200010 160200050 160200250
ACRO160200010EA 35.7 EUR
ACRO160200010 ACRO160200050 ACRO160200250
Acide 5-méthylanthranilique 97%
Acide 5-méthylanthranilique
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 317
Point de fusion: 174…177 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007909
Numéro CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %