Imprimer
Acide amino-2-méthyl-4-benzoïque
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-p-toluic acid, 4-Methylanthranilic acid, 4-Methylanthranil acid, 2-Amino-4-methylbenzoic Acid
TL00555DA TL00555EA
MAYBTL00555DAEA 0 EUR
MAYBTL00555DA MAYBTL00555EA
Acide amino-2-méthyl-4-benzoïque
Acide amino-2-méthyl-4-benzoïque
Formule: C₈H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00047853
Numéro CAS: 2305-36-4
EINECS: 218-976-3