Imprimer
Acide 3-méthylanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
B24230.03 B24230.06
B24230.03EA 21.2 EUR
B24230.03 B24230.06
Acide 3-méthylanthranilique 98%
Acide 3-méthylanthranilique
Purity: 98%
CAS No.: 4389-45-1
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 174-177°
Beilstein Reference: 2359694
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 315
Point de fusion: 174…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007745
Numéro CAS: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2