Imprimer
Acide 4-heptylbenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B22589.06 B22589.14
B22589.06EA 54.7 EUR
B22589.06 B22589.14
Acide 4-heptylbenzoïque ≥99%
Acide 4-heptylbenzoïque
Purity: 99+%
CAS No.: 38350-87-7
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2047135
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Numéro MDL: MFCD00009722
Numéro CAS: 38350-87-7