Acide m-toluique pour la synthèse
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
3-Methylbenzoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21902.0250
8.21902.1000
8.21902.0250EA
35.2
EUR
8.21902.0250
8.21902.1000
Acide m-toluique pour la synthèse
Acide m-toluique
Formule:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol Point d'ébullition: 263 Point de fusion: 108…111 °C Densité: 1.054 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 150 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002523 Numéro CAS: 99-04-7 EINECS: 202-723-9 Merck Index: 12,09673 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 108 - 111 °C |
Molar Mass | 136.15 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 263 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 150 °C |
pH | 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 500 °C |