Imprimer
Isobutyrophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
I0113-25ML I0113-500ML
TCIAI0113-25MLEA 18.7 EUR
TCIAI0113-25ML TCIAI0113-500ML
Isobutyrophénone ≥98.0% (par GC)
Isobutyrophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 1 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008917
Numéro CAS: 611-70-1
EINECS: 210-275-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da46257bdd61190d1f1eaebd21b0ac320c0689c6&vid=dba56279428dcc6950f50010ead0b0d16f15258c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %