Imprimer
4-Tolualdéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
139001000 139005000 139000025
ACRO139001000EA 31.3 EUR
ACRO139001000 ACRO139005000 ACRO139000025
4-Tolualdéhyde 97%
4-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
Point d'ébullition: 204…205 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.015 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006954
Numéro CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025