Imprimer
4-Bromo-3-nitrotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
A10718.14 A10718.22
A10718.14EA 77.6 EUR
A10718.14 A10718.22
4-Bromo-3-nitrotoluène ≥98%
4-Bromo-3-nitrotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 5326-34-1
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 96°/1mm
Beilstein Reference: 1945925
MDL No.: MFCD00024180
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 1.578
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024180
Numéro CAS: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6