Imprimer
α-Bromo-4-nitrotoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
A15236.14 A15236.22 A15236.36
A15236.14EA 40.9 EUR
A15236.14 A15236.22 A15236.36
α-Bromo-4-nitrotoluène ≥97%
α-Bromo-4-nitrotoluène
Purity: 97+%
CAS No.: 100-11-8
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 742796
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007373
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 304
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007373
Numéro CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
ONU: 3261
ADR: 8 II