α-Bromo-4-nitrotoluène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
128530250
128531000
128535000
ACRO128530250EA
39.9
EUR
ACRO128530250
ACRO128531000
ACRO128535000
α-Bromo-4-nitrotoluène 99%
α-Bromo-4-nitrotoluène
Formule:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Point d'ébullition: 304 Point de fusion: 98…100 °C Point d'éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007373 Numéro CAS: 100-11-8 EINECS: 202-820-6 ONU: 3261 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 100 °C |
GC | ≥98.5 % |